Learn More
Sampling Systems™ Zielpunkt-Probenehmer für Pulver
Artikelnummer. 15829291 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15829291 1000 mm 1 Stück
15839291 2000 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15829291 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 1640A1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Entnahme von Pulverproben aus einer bestimmten Tiefe. Der Sampling Systems™ punktgenaue Probenehmer für Pulber eignet sich für die Probenahme von frei fließenden und klebrigen, kohäsiven Pulvern.
  • Für große Probenvolumina
  • Aus Edelstahl 316L gefertigt
  • Geeignet für die Verwendung mit frei fließenden und kohäsiven Pulvern
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für große Volumina
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 100 ml
Länge (metrisch) 1000 mm