Learn More
Hanna Instruments™ Reagenzien in Pulverform
Beschreibung
- Reagenzien zur kolorimetrischen Bestimmung von freiem Chlor
- Ausreichend Reagenzien für 100 Tests und für die Verwendung mit Hannas-kompatiblen Tischgeräten und tragbaren Photometern
- Qualitativ hochwertige Reagenzien, die vorgemessen sind, ermöglichen den Anwendern schnelle und genaue kolorimetrische Messungen
- Anwendung gemäß DPD-Methode, bei der die Reaktion zwischen Chlor und Reagenz eine rosa Färbung in der Probe verursacht
- Entwickelt für die Verwendung mit Proben, die einen erwarteten Bereich von 0.00 bis 5.00 mg/l freies Chlor aufweisen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |