Learn More
Sampling Systems™ Lanze für Pulverproben
Artikelnummer. 15809301 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
Grifftyp:
Einfacher Griff
Strapazierfähiger Handgriff
Größe:
25 % Öffnungsgröße
50 % Öffnungsgröße
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Grifftyp Größe unitSize
15809301 1000 mm Einfacher Griff 50 % Öffnungsgröße 1 Stück
15819301 600 mm Einfacher Griff 50 % Öffnungsgröße 1 Stück
15849291 1000 mm Strapazierfähiger Handgriff 25 % Öffnungsgröße 1 Stück
15859291 600 mm Strapazierfähiger Handgriff 25 % Öffnungsgröße 1 Stück
15869291 1000 mm Einfacher Griff 25 % Öffnungsgröße 1 Stück
15879291 600 mm Einfacher Griff 25 % Öffnungsgröße 1 Stück
15889291 1000 mm Strapazierfähiger Handgriff 50 % Öffnungsgröße 1 Stück
15899291 600 mm Strapazierfähiger Handgriff 50 % Öffnungsgröße 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15809301
Marke: Sampling Systems™ 1665P1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet zusätzliche Hebelwirkung beim Einschieben des Probenehmers in das Material. Sampling Systems™ Pulver-Stechlanze zur idealen Entnahme von Querschnittproben aus Pulvern und einigen Pasten.
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • In verschiedenen Größen und Griff-Kombinationen erhältlich
  • Kann im Labor oder vor Ort verwendet werden
  • Auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Probenlanze
Material Edelstahl (316L)
Grifftyp Einfacher Griff
Größe 50 % Öffnungsgröße
Länge (metrisch) 1000 mm
Breite (metrisch) 25 mm