Learn More
Sampling Systems™ Lanze für Pulverproben
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
Grifftyp:
Einfacher Griff
Strapazierfähiger Handgriff
Größe:
25 % Öffnungsgröße
50 % Öffnungsgröße
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 316L
- In verschiedenen Größen und Griff-Kombinationen erhältlich
- Kann im Labor oder vor Ort verwendet werden
- Auf Lager
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenlanze |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Grifftyp | Strapazierfähiger Handgriff |
| Größe | 25 % Öffnungsgröße |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |