Learn More
Sampling Systems™ Lanze für Pulverproben
Artikelnummer. 15859291 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
Grifftyp:
Einfacher Griff
Strapazierfähiger Handgriff
Größe:
25 % Öffnungsgröße
50 % Öffnungsgröße
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15859291
Marke: Sampling Systems™ 1660H600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet zusätzliche Hebelwirkung beim Einschieben des Probenehmers in das Material. Sampling Systems™ Pulver-Stechlanze zur idealen Entnahme von Querschnittproben aus Pulvern und einigen Pasten.
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • In verschiedenen Größen und Griff-Kombinationen erhältlich
  • Kann im Labor oder vor Ort verwendet werden
  • Auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Probenlanze
Material Edelstahl (316L)
Grifftyp Strapazierfähiger Handgriff
Größe 25 % Öffnungsgröße
Länge (metrisch) 600 mm
Breite (metrisch) 25 mm