Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 316L
- In verschiedenen Größen und Griff-Kombinationen erhältlich
- Kann im Labor oder vor Ort verwendet werden
- Auf Lager
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenlanze |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Grifftyp | Strapazierfähiger Handgriff |
| Größe | 50 % Öffnungsgröße |
| Länge (metrisch) | 600 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |