Learn More
Buerkle Pulver-Probenehmer Mini
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,01 ml
0,05 ml
0,1 ml
Kapazität (angloamerikanisch):
0,0003 oz.
0,002 oz.
0,003 oz.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Probenahme von Kleinmengen (0,01 - 0,1 mL)
- Einfache und schnelle Anwendung per Knopfdruck
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 1.4404/1.4571 (V4A)
- Ideal zur Beprobung von Rohmaterialien, Wirkstoffen und Hilfsstoffen in der pharmazeutischen Industrie
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pulverprobenehmer |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,003 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 0,1 ml |