Learn More
Sampling Systems™ Pulvertrockner
Artikelnummer. 15829231 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
Kapazität (metrisch):
110 mL
190 ml
300 ml
Enthält:
3 Schlitze
4 Schlitze
5 Schlitze
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Enthält Packungsgröße
15829231 1.500 mm 300 ml 5 Schlitze 1 Stück
15462184 600 mm 110 mL 3 Schlitze 1 Stück
15819231 1000 mm 190 ml 4 Schlitze 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15829231 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 1216A1500
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Instrument aus stabilem Edelstahl eignet sich für die Probenahme von Getreide, Körnern, frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven Pulvern. Sampling Systems™ Der Powder Trier eignet sich ideal zur Entnahme von großvolumigen Querschnittsproben aus Behältern, Säcken oder Silos.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Glänzende Oberfläche
  • Geeignet für die Entnahme einer großen Probenmenge aus einem verdichteten Pulver
  • Kann eine Querschnittsprobe (Kompositprobe) nehmen
Spezifikation
Material Edelstahl (316L)
Enthält 5 Schlitze
Kapazität (metrisch) 300 ml
Durchmesser (metrisch) 25 mm (ohne Rollen)
Länge (metrisch) 1.500 mm