Learn More
Sampling Systems™ Pulvertrockner
Artikelnummer. p-7138839 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
Kapazität (metrisch):
110 mL
190 ml
300 ml
Enthält:
3 Schlitze
4 Schlitze
5 Schlitze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
15462184 600 mm 110 mL 3 Schlitze 1 Stück
15819231 1000 mm 190 ml 4 Schlitze 1 Stück
15829231 1.500 mm 300 ml 5 Schlitze 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15462184
Marke: Sampling Systems™ 1216A600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Instrument aus stabilem Edelstahl eignet sich für die Probenahme von Getreide, Körnern, frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven Pulvern. Das Sampling Systems™ Pulverprüfgerät eignet sich ideal für die Entnahme großer Volumen, Querschnittsproben aus Behältern, Säcken oder Silos.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Glänzende Oberfläche
  • Geeignet für die Entnahme einer großen Probenmenge aus einem verdichteten Pulver
  • Kann eine Querschnittsprobe (Kompositprobe) nehmen
Spezifikation
Material Edelstahl (316L)
Enthält 3 Schlitze
Kapazität (metrisch) 110 mL
Durchmesser (metrisch) 25 mm (ohne Rollen)
Länge (metrisch) 600 mm