Learn More
Buerkle™ PowderDispo Einweg-Probenehmer
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
100 mL
Länge (metrisch):
300 mm
500 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Idealer Einweg-Probenehmer für Querschnittproben von pulverigen oder leicht kohäsiven Substanzen
- Komplette Ganzschichtproben können mit der Lanze aus Beuteln oder kleineren Behältern entnommen werden
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer |
| Material | HDPE |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,03 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Durchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Länge (metrisch) | 300 mm |