Learn More
Buerkle PowderProof™ Conveyor Spirals
Artikelnummer. 30286196 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Granulat zu 2 bis 4 mm
Pulver bis zu 2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
30286196 30 cm Pulver bis zu 2 mm 1 Stück
30286195 30 cm Granulat zu 2 bis 4 mm 1 Stück
30286197 60 cm Pulver bis zu 2 mm 1 Stück
30286194 60 cm Granulat zu 2 bis 4 mm 1 Stück
17936861 90 cm Pulver bis zu 2 mm 1 Stück
30286198 120 cm Pulver bis zu 2 mm 1 Stück
30286199 120 cm Granulat zu 2 bis 4 mm 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 30286196
Marke: Buerkle 53020316
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible accessories for the PowderProof™ system
The PowderProof™ conveyor spiral is a flexible accessory for the PowderProof™ system, enabling efficient and accurate sampling of powders and granules. The robust and seal-less design of the spiral conveyor makes it versatile, easy to clean and ensures reliable transport of sample material.
  • Robust design for reliable sampling
  • Simple installation
  • Easy to clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Powder Sampler
Material Stainless Steel (V2A)
Autoklavierbar Autoclavable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulver bis zu 2 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Buerkle PowderProof™
Länge (metrisch) 30 cm