Description
- Edelstahl V4A (1.4404)
- Inklusive 12 V-Motor, 2 wiederaufladbare Batterien mit Ladegerät, Beutelhalteclip und Reinigungsbürste
- Zusätzliche Schnecken als Zubehör erhältlich
Specifications
Specifications
| Produkttyp | PowderProof Probenehmer |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Enthält | 12 V-Motor, zwei Akkus, Schnelladegerät, Beutelhalteklemme und Reinigungsbürste |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser |
| Länge (metrisch) | 60 cm |