Learn More
Buerkle™ PowderProof Probenehmer
Artikelnummer. 10706095 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser
Für Granulat mit 2 mm bis 4 mm Durchmesser
Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
10706095 120 cm Für Granulat mit 2 mm bis 4 mm Durchmesser -
10041114 30 cm Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser 1 Stück
11877373 30 cm Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser 1 Stück
10693585 60 cm Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser 1 Stück
11887373 60 cm Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser 1 Stück
11897373 90 cm Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser 1 Stück
10346964 90 cm Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser -
11807383 120 cm Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10706095
Marke: Buerkle™ 53021201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
An den Bürkle™ PowderProof Probenehmer können verschiedene Lanzen und Förderschnecken angebracht werden. Diese robuste Antriebseinheit bietet die Funktionalität, die Aufsätze problemlos auszutauschen.
Qualitätssicherung beginnt bei der Wareneingangskontrolle! Eine Allschichtprobe von Schüttgütern ist mit dem Pulver- und Granulat-Sammler PowderProof™ kein Problem mehr.
PowderProof™ ist die praxisbewährte Profilösung für die mobile Probenahme von Pulvern und Granulaten. An die robuste Antriebseinheit lassen sich verschiedene Stechlanzen und Förderspiralen koppeln und problemlos austauschen. Durch dieses modulare Gerätekonzept ist PowderProof™ vielseitig einsetzbar für Granulate und Pulver, aus Tonnen, Fässern, BigBags oder Säcken.
Mit hilfreichem Zubehör wie Flaschenkorb, Probenbeutel und close-it Verschluss-Siegel wird die einfache und sichere Probenentnahme zusätzlich erleichtert.
PowderProof™ mit Lanze für horizontalen Einsatz zur Entnahme von Proben aus Säcken, mit Lanze für vertikalen Einsatz, für die Probenahme aus offenen Gebinden wie Fässern, Tonnen oder BigBags.
  • Vielseitig einsetzbar
  • Edelstahl V4A (1.4404)
  • Inkl. Antrieb, zwei Akkus, Schnell-Ladegerät, LED-Lampe, Beutelhalteklammer und Reinigungsbürste
  • Weitere Förderspiralen als Zubehör erhältlich
Anwendung:
  1. Stechlanze wird bei laufendem Schneckenantrieb in den Sack/Gebinde eingestochen.
  2. Das Pulver bzw. Granulat wird sofort durch die Lanze gefördert und direkt in einen Probenbeutel oder eine Flasche am Lanzenauslauf gefüllt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Granulat mit 2 mm bis 4 mm Durchmesser
Länge (metrisch) 120 cm