Learn More
Buerkle™ Probennehmer PowderProof™
Artikelnummer. 11897373 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Granulat mit einem Durchmesser von 2 bis 4 mm.
Pulver bis zu 2 mm Durchmesser.
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
11897373 90 cm Granulat mit einem Durchmesser von 2 bis 4 mm. 1 Stück
10041114 30 cm Pulver bis zu 2 mm Durchmesser. 1 Stück
10706095 120 cm Granulat mit einem Durchmesser von 2 bis 4 mm. -
11877373 30 cm Granulat mit einem Durchmesser von 2 bis 4 mm. 1 Stück
10693585 60 cm Pulver bis zu 2 mm Durchmesser. 1 Stück
11887373 60 cm Granulat mit einem Durchmesser von 2 bis 4 mm. 1 Stück
10346964 90 cm Pulver bis zu 2 mm Durchmesser. -
11807383 120 cm Pulver bis zu 2 mm Durchmesser. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11897373 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53020901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 €
    2686.51 € / 1 Stück
    Sparen 123.49 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Probennehmer PowderProof™ ist die in der Praxis bewährte professionelle Lösung für die mobile Probenahme von Pulvern und Granulaten.
  • Mobile Probenahme von Pulvern und Granulaten
  • Verschiedene Lanzen und Förderschnecken können an der robusten Antriebseinheit angebracht und problemlos ausgetauscht werden.
  • Zur Probenahme von Pulvern und Granulaten aus Fässern, Tonnen, Säcken oder Beuteln
  • Puderfest® mit Lanze für horizontale Anwendungen, z. B. zur Probenahme aus Säcken, mit Lanze für vertikale Anwendungen, zur Probenahme aus offenen Behältern wie Fässern, Trommeln oder Säcken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp PowderProof Probenehmer
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoclavable
Enthält 12 V-Motor, zwei Akkus, Schnelladegerät, Beutelhalteklemme und Reinigungsbürste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Granulat mit einem Durchmesser von 2 bis 4 mm.
Länge (angloamerikanisch) 47.52 in.
Länge (angloamerikanisch) Welle 35.43 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Länge (metrisch) Welle 900 mm