Learn More
Buerkle™ PowderProof Probenehmer
Artikelnummer. p-8002491 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser
Für Granulat mit 2 mm bis 4 mm Durchmesser
Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
10041114 30 cm Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser 1 Stück
10706095 120 cm Für Granulat mit 2 mm bis 4 mm Durchmesser -
11877373 30 cm Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser 1 Stück
10693585 60 cm Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser 1 Stück
11887373 60 cm Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser 1 Stück
11897373 90 cm Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser 1 Stück
10346964 90 cm Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser -
11807383 120 cm Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10041114
Marke: Buerkle™ 53020302
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
An den Bürkle™ PowderProof Probenehmer können verschiedene Lanzen und Förderschnecken angebracht werden. Diese robuste Antriebseinheit bietet die Funktionalität, die Aufsätze problemlos auszutauschen.
  • Edelstahl V4A (1.4404)
  • Inklusive 12 V-Motor, 2 wiederaufladbare Batterien mit Ladegerät, Beutelhalteclip und Reinigungsbürste
  • Zusätzliche Schnecken als Zubehör erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp PowderProof Probenehmer
Material Edelstahl (V4A)
Enthält 12 V-Motor, zwei Akkus, Schnelladegerät, Beutelhalteklemme und Reinigungsbürste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser
Länge (metrisch) 30 cm