Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 12.5 mm
Artikelnummer. 15829181 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
600 mm
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15829181
Marke: Sampling Systems™ 1030A1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit 12.5 mm Durchmesser geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Breites Spektrum von Probengrößen
  • Breites Spektrum von Probenlängen
  • Anwenderfreundlich
  • Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Produkttyp Pulverprobenehmer
Material Edelstahl (316)
Griffmaterial Edelstahl (316)
Durchmesser (metrisch) 12,5 mm
Länge (metrisch) 1000 mm