Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 19 mm
Artikelnummer. 15122808 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15122808 1000 mm 1 Stück
15819191 1.500 mm 1 Stück
15829191 2000 mm 1 Stück
15839191 600 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15122808
Marke: Sampling Systems™ 1030B1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit 19 mm Durchmesser geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Breites Spektrum von Probengrößen
  • Breites Spektrum von Probenlängen
  • Anwenderfreundlich
  • Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Produkttyp Pulverprobenehmer
Material Edelstahl (316)
Griffmaterial Edelstahl (316)
Durchmesser (metrisch) 19 mm
Länge (metrisch) 1000 mm