Learn More
Thermo Scientific™ Power-Bind™ Streptavidin-beschichtete Partikel
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Binden Sie verschiedene biotinylierte Liganden, einschließlich DNA/RNA, Oligos, Antikörper und Proteine, mit Thermo Scientific™ Power-Bind Streptavidin-beschichteten Partikeln. Die Partikel besitzen beste Voraussetzungen für stabile Biotinbindungen und berücksichtigen die Belange der Hersteller von Diagnosetest-Kits und von Wissenschaftlern, die mit Nukleinsäuren arbeiten. Die Mikropartikel mindern die Serum-Matrix-Effekte und verbessern die Assay-Genauigkeit. Dies führt zu einer geringen, nicht spezifischen Bindung von Serumproteinen und anderen Störsubstanzen.
Hergestellt aus 0,3 μm oder 0.8 μm OptiLink™ carboxylatmodifizierten Partikeln
Hohe Biotinbindungskapazität
Extrem stabil, lange Lagerfähigkeit
Vereinfacht den Prozess der Partikel-Ligand-Bindung
Kombiniert die Vorteile großer Oberflächen, einfacher, hoher Affinität und hoher spezifischer Aktivitätsbindung
Hervorragend geeignet für chemilumineszierende Assays, Selektion biotinylierter Liganden und für Molekularbiologie, Immunoassays oder Anwendungen zur Probenaufbereitung
Vorteile von Power-Bind:
- Dissoziationskonstante (Kd 10 bis 15 molar), einfache einstufige Bindungsprotokolle für biotinylierte Liganden
- Starke Aktivität der an der Oberfläche gebundenen Liganden hilft bei schwierigen Bindungsproblemen
- Einfache wässrige Biotinylationsreaktionen
- Wenige nicht spezifische Interaktionen (blockierte Mikropartikeloberfläche)
- Hochgradig mobile Partikel für membranbasierte Anwendungen
- Kann in EIA-Formaten mit Biotin/Enzym-Erkennungssystemen eingesetzt werden
- Vorteilhafte Spacerwirkung des SA-Moleküls
- Zur Auswahl stehen Durchmesser von 0,3 μm oder 0,8 μm für verschiedene Anwendungsanforderungen
Empfohlen für:
Universelles nicht-magnetisches Bead für die Fixierung bestimmter Liganden Klinische Diagnostik und molekularbiologische Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Analysezertifikat beiliegend |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | Power-Bind Streptavidin-beschichtete Partikel |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blockiert Ligand-Bindung, BAX Assays |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Spezialpartikel |
| Enthält | Packungsbeilage und Analysezertifikat |
| Konservierungsmittel | 0,05 % Na Az |
| Menge | 5 mL |
| Mehr anzeigen |