Learn More
Labconco Power Cord UK
Artikelnummer. 17774929 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1.83 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
17774929 1.83 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17774929 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 1332600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.18 €
    42.71 € / 1 Stück
    Sparen 3.47 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Power cord accessory
  • Power Cord UK
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Enclosure
Länge (angloamerikanisch) 6 ft.
Länge (metrisch) 1.83 m
Material Plastic
Steckertyp UK
Produkttyp Power Cord