Learn More
Robin™ Powermixer
Artikelnummer. 11979607
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
12 t/min
2 bis 25 t/min
2 bis 40 t/min
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
11979607 2 bis 25 t/min 1 Stück
11939667 12 t/min 1 Stück
11969607 2 bis 40 t/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11979607 Lieferant Robin™ Lieferanten-Nr. PM033
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Drehzahlbereich 2 bis 25 t/min
Aufnahmevermögen 10 l
Produkttyp Power Mischer
Tiefe (metrisch) 50 cm
Höhe (metrisch) 60 cm
Länge (metrisch) 56 cm
Gewicht (metrisch) 18,5 kg