Learn More
Hach™ Stromversorgung für tragbare UV-Lampen
Artikelnummer. 10440853
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
220 V/50 Hz-Netzteil
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
10440853 220 V/50 Hz-Netzteil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10440853 Lieferant Hach™ Lieferanten-Nr. 2670702
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für den wartungsfreien Einsatz mit tragbaren Pen-Ray-UV-Lampen (Artikelnr.: 26708und 26710). Diese Kurzwellen-UV-Lampen können im Labor mit diesem 220 V-Wechselstrom/50 Hz-Netzteil verwendet werden.
Dieses Netzteil liefert die richtige Spannung und den richtigen Strom für das Starten und Betreiben kompatibler Lampen. Es stehen Steckempfehlungen zur Verfügung, um eine optimale Energieausbeute und maximale Lebensdauer der Pen-Ray-Lampen zu gewährleisten.
  • Die interne Schutzsicherung verhindert die Abschaltung des Netzstromkreises bei internem Ausfall
  • Das Netzteil trägt die CE-, ETL- und ETLc-Zeichen
  • Mit UL/CE-konformem Steckverbinder (bei Verwendung mit dem Gegenstecker, der mit der Lampe geliefert wird)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 220 V/50 Hz-Netzteil
Zur Verwendung mit (Geräte) Tragbar Pen-Ray UV-Strahler (Mann-Nrn. 26708, 26710)