Learn More
Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Handschuhe
Artikelnummer. 12695253
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12695253 10 -
12615263 7 1 Stück
12625263 8 1 Stück
12635263 9 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12695253 Lieferant Honeywell Safety Products™ Lieferanten-Nr. 209502010
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemikalienbeständige, flexible und bequeme Polypropylen-Handschuhe mit Neoprenbeschichtung. Der Honeywell Safety Products Powercoat™™950 -020 Neofit Handschuh verfügt über eine geflockte Baumwoll-Innenseite, eine große Manschette und eine rautengemusterte Außenoberfläche für besseren Halt.
  • Neopren-Aufbau für Flexibilität und Schutz vor einer Vielzahl chemischer Produkte, einschließlich Säuren, Basen, Lösungsmitteln, Detergenzien und Industrieklebstoffen.
  • Chemische und mechanische Beständigkeit.
  • Geflocktes Baumwoll-Innenmaterial für mehr Komfort und einfaches An- und Ausziehen.
  • Rautengemusterte Oberfläche für Griffsicherheit in feuchten Umgebungen.
  • Handschuh der Kategorie III.
  • Die Manschette schützt einen großen Teil des Unterarms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III Irreversible Gesundheitsgefahren, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemische Risiken, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/12/08/0487, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/12/08/0487
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Beschichteter Bereich Außen
Coating Material Neopren
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating 1
Oberflächenbehandlung außen Diamantförmig
Material Neopren, Polypropylen, Baumwolle, Baumwolle
Produkttyp Handschuhe
Größe 10
Dicke (metrisch) 0,72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, Baustellen, Chemie, industrielle Reinigung, Instandhaltung, Petrochemie, Wasseraufbereitung und Holzwirtschaft.
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Auskleidung Gefüttert
Modell 950
Durchstechfestigkeit 0
Menge 10 Paar/Packung
Beständig gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung
Reißfestigkeit 1
Länge (metrisch) 33 cm