Learn More
Honeywell™ POWERCOAT™ Nitri-Knit Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7, Klein
8, Mittel
9, Groß
10, Extragroß
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Verstärkter Nitrilhandschuh
- Eingewebtes Innenfutter aus Baumwolle
- Texturierte Oberfläche
- Das eingewebte Strickfutter verleiht den Handschuhen zusätzliche Festigkeit gegen Schnitte, Laufmaschen, Abschürfungen und Durchstiche und sorgt gleichzeitig für Tragekomfort
- Der Handteil wird mit einem permanenten antibakteriellen und Antimehltau-Mittel behandelt
- Die einzigartige texturierte Oberfläche bietet ausgezeichnete Griffigkeit bei öligen, nassen oder trockenen Objekten
- Der hohe Nitrilgehalt bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Schnitte, Einschnitte, Abrieb und Durchstiche
- Übertrifft unterstützte Handschuhe aus Naturkautschuk, Neopren und Vinyl, wenn sie Lösungsmitteln, Ätzstoffen und tierischen Fetten ausgesetzt sind
- True Dip-beschichteter Handschuh hat eine dauerhafte Bindung des Nitrils an das Innenfutter; es kann sich nicht wie eingeklebtes Futter ablösen
- Handschuhe sind frei von Latexproteinen, die allergische Reaktionen hervorrufen können
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EG-PSA-Kategorie 3, EG-Zertifikat/Bescheinigungsnummer BP60077212 0001 |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blau |
| Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
| Größe | 7, Klein |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Auskleidungsmaterial | Baumwolle |
| Länge (metrisch) | 30 cm |