missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ POWERCOAT™ Nitri-Knit Handschuhe

Artikelnummer. p-7159572
Click to view available options
Größe:
7, Klein
8, Mittel
9, Groß
10, Extragroß
Packungsgröße:
1 Paar
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15816815

Marke: Honeywell™ NK803/7S

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Honeywell™ POWERCOAT™ Nitri-Knit Handschuhe bieten mechanische und chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Produkten (Öle, Reinigungsmittel und viele Lösungsmittel).

  • Verstärkter Nitrilhandschuh
  • Eingewebtes Innenfutter aus Baumwolle
  • Texturierte Oberfläche
  • Das eingewebte Strickfutter verleiht den Handschuhen zusätzliche Festigkeit gegen Schnitte, Laufmaschen, Abschürfungen und Durchstiche und sorgt gleichzeitig für Tragekomfort
  • Der Handteil wird mit einem permanenten antibakteriellen und Antimehltau-Mittel behandelt
  • Die einzigartige texturierte Oberfläche bietet ausgezeichnete Griffigkeit bei öligen, nassen oder trockenen Objekten
  • Der hohe Nitrilgehalt bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Schnitte, Einschnitte, Abrieb und Durchstiche
  • Übertrifft unterstützte Handschuhe aus Naturkautschuk, Neopren und Vinyl, wenn sie Lösungsmitteln, Ätzstoffen und tierischen Fetten ausgesetzt sind
  • True Dip-beschichteter Handschuh hat eine dauerhafte Bindung des Nitrils an das Innenfutter; es kann sich nicht wie eingeklebtes Futter ablösen
  • Handschuhe sind frei von Latexproteinen, die allergische Reaktionen hervorrufen können
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EG-PSA-Kategorie 3, EG-Zertifikat/Bescheinigungsnummer BP60077212 0001
Coating Material Nitril
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Größe 7, Klein
Dicke (metrisch) 1 mm
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Länge (metrisch) 30 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt