Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-600
Artikelnummer. p-7146542 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15891827
Marke: Ansell™ 80600070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragender Schnittschutz, Tragekomfort und Griffsicherheit
  • Der Powerflex™ 80-600 Handschuh von Ansell ist die praktische Antwort auf den sicheren Umgang mit Glas, Metall und Kunststoff. Er bietet eine außergewöhnliche Schnittfestigkeit und eine robuste mechanische Gesamtleistung sowie überlegenen Komfort.
  • Der Ansell Powerflex™ 80-600 Handschuh ist auf die besonders hohe Schnittschutzklasse der EN-Ebene4 ausgelegt. Diese hohe Schnittschutzklasse wird durch das Futter aus Kevlar™-Gewebe und die Naturkautschuk-Beschichtung erreicht. Die Beschichtung schützt zudem vor Abrieb, Rissen und Durchstichen.
  • Die geknitterte Oberfläche der Latex-Beschichtung verleiht dem Handschuh einen ausgezeichneten Halt bei trockenen und nassen Bedingungen.
  • Der Powerflex™ 80-600 Handschuh ist silikonfrei und verhindert Fingerabdrücke auf metallisiertem Wärmeisolierglas, sodass die Oberflächen sauber bleiben und keine zusätzlichen Reinigungsarbeiten erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite DuPont™ Kevlar™ Aramid-Filzfutter; Naturlatex
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/3444C, EN407/X2XXXX
Klassifikation Kategorie III
Reinigung Waschtemperatur 40 °C
Beschichteter Bereich Handflächenbeschichtung
Bauweise Knit
Stulpenmaterial DuPont™ Kevlar™ Aramid-Filzfutter; Naturlatex
Schnittstil Newton
Beschreibung Naturgummi-beschichtet – offene Rückseite und Finger mit vollständig beschichtetem Daumen – nahtloses tauchbeschichtetes Produkt auf Einlage aus Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
Coating Material Latex
Farbe Blau
Cut Resistance Rating 4
Einwegprodukt Nein
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Aramid Fiber, Natural Rubber, Latex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mechanical/Cut Protection Gloves (Heavy-duty)
Größe 7
Sterilität Unsteril
Modell PowerFlex 80-600, 80-600
Dicke (metrisch) 2.35 mm
Fingerhandschuh Volle Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Rough
Auskleidungsmaterial Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
Auskleidung gestrickt
Verpackungsart 12 Paar pro Beutel, 6 Beutel pro Karton
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 4
Menge 72 Paar
Serie PowerFlex-Serie
Reißfestigkeit 4
Daumenform Wing
Abmessungen (L x B) 250 mm x 95 mm
Länge (angloamerikanisch) 250 mm
Breite (metrisch) 95 mm
Gewicht (metrisch) 52 g