Learn More
WLD Tec™ Powerjet 2 mobiler Laborgasbrenner
Artikelnummer. 10367492
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10367492 210 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10367492 Lieferant WLD Tec™ Lieferanten-Nr. 6.006.000
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Labor-Gasbrenner
Gastyp Flüssiggas, Erdgas
Länge (metrisch) 150 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobiologische oder biotechnische Felder
Höhe (metrisch) 210 mm
Max. Temperatur (metrisch) 1.300 °C (Erdgas), 1.350 °C (Flüssiggas)
Gewicht (metrisch) 500 g
Breite (metrisch) 150 mm