Learn More
WLD Tec™ Powerjet mobiler Laborgasbrenner
Artikelnummer. 10387442
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
180 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch)
10387442 180 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10387442 Lieferant WLD Tec™ Lieferanten-Nr. 6.005.000
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Labor-Gasbrenner
Länge (metrisch) 150 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobiologische oder biotechnische Felder
Höhe (metrisch) 180 mm
Enthält Gaskartuschen-Adapter
Max. Temperatur (metrisch) 1350 °C
Gewicht (metrisch) 300 g
Breite (metrisch) 150 mm