Learn More
Brady™ PowerMark™ Reflektierendes Kennzeichnungsband aus Vinyl
Artikelnummer. 11592675
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
178 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11592675
Marke: Brady™ 013585
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dank der reflektierenden Eigenschaft des Materials ist es ideal für Etiketten, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen (z. B. durch Taschenlampen) gut lesbar sein müssen. 5 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich.
  • Etiketten für Drucker
  • Dank der reflektierenden Eigenschaft des Materials ist es ideal für Etiketten, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen (z. B. durch Taschenlampen) gut lesbar sein müssen
  • 5 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
  • BBP85 reflektierende Etiketten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 1, Fed.Spec.L-S–300
Beschreibung BBP85 Band – 178mm silber reflektierend
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Silber
Ausführung Glanz
Material Reflektierendes Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Beschriftungsband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Außenanwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP85; PowerMark
Glanz 100 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 1 Jahr
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Menge Je 1
Softwaretyp MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Zugfestigkeit PSTC 31: 20 lb./in. (350 N/100 mm)
Dicke (angloamerikanisch) 0,0055 in.
Dicke (metrisch) 0,034 mm
Dimensions (LxW) 10.06 m x 177.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 33 ft.
Länge (metrisch) 10 m
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 178 mm
Alternate Part Number B85-178x10M-584-SV