Learn More
Brady™ PowerMark™ Kennzeichnungsband aus Vinyl
Artikelnummer. 11562635
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 152,4 mm
15,24 m x 203,20 mm
15,24 m x 254 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Gold
Grau
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11562635
Marke: Brady™ 013540
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics. PowerMark™ Vinyl Labelling Tape also excels at sticking to highly textured surfaces.
  • Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
  • The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung Außen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Rot
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Beschriftungsband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
Zur Verwendung mit (Geräte) MarkWare, BBP85-Drucker
Glanz 60 ° 50 Gardner Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Menge Je 1
Softwaretyp MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0,024 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 101,6 mm
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 100 mm
Alternate Part Number B85-100x15M-595-RD