Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ PowerMark™ Kennzeichnungsband aus Vinyl
Brady™ PowerMark™ Kennzeichnungsband aus Vinyl
Artikelnummer. 11562655
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 152,4 mm
15,24 m x 203,20 mm
15,24 m x 254 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Gold
Grau
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Dimensions (LxW) | Farbe | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11562655 | 15,24 m x 203,20 mm | Braun | 1 Stück |
| 11552695 | 15,24 m x 152,4 mm | Schwarz | 1 Stück |
| 11502645 | 15,24 m x 101,6 mm | Schwarz | 1 Stück |
| 11532655 | 15,24 m x 203,20 mm | Schwarz | 1 Stück |
| 11542705 | 15,24 m x 254 mm | Schwarz | 1 Stück |
| 11572635 | 15,24 m x 101,6 mm | Blau | 1 Stück |
| 11522695 | 15,24 m x 152,4 mm | Blau | 1 Stück |
| 11502655 | 15,24 m x 203,20 mm | Blau | 1 Stück |
| 11512705 | 15,24 m x 254 mm | Blau | 1 Stück |
| 11532645 | 15,24 m x 101,6 mm | Braun | 1 Stück |
| 11582695 | 15,24 m x 152,4 mm | Braun | 1 Stück |
| 11572705 | 15,24 m x 254 mm | Braun | 1 Stück |
| 11562695 | 15,24 m x 152,4 mm | Gold | 1 Stück |
| 11542655 | 15,24 m x 203,20 mm | Gold | 1 Stück |
| 11512645 | 15,24 m x 101,6 mm | Gold | 1 Stück |
| 11552705 | 15,24 m x 254 mm | Gold | 1 Stück |
| 11582635 | 15,24 m x 101,6 mm | Grün | 1 Stück |
| 11532695 | 15,24 m x 152,4 mm | Grün | 1 Stück |
| 11512655 | 15,24 m x 203,20 mm | Grün | 1 Stück |
| 11522705 | 15,24 m x 254 mm | Grün | 1 Stück |
| 11522645 | 15,24 m x 101,6 mm | Grau | 1 Stück |
| 11572695 | 15,24 m x 152,4 mm | Grau | 1 Stück |
| 11552655 | 15,24 m x 203,20 mm | Grau | 1 Stück |
| 11562705 | 15,24 m x 254 mm | Grau | 1 Stück |
| 11542695 | 15,24 m x 152,4 mm | Orange | 1 Stück |
| 11592635 | 15,24 m x 101,6 mm | Orange | 1 Stück |
| 11522655 | 15,24 m x 203,20 mm | Orange | 1 Stück |
| 11542645 | 15,24 m x 101,6 mm | Violett | 1 Stück |
| 11532705 | 15,24 m x 254 mm | Orange | 1 Stück |
| 11592695 | 15,24 m x 152,4 mm | Violett | 1 Stück |
| 11572655 | 15,24 m x 203,20 mm | Violett | 1 Stück |
| 11582705 | 15,24 m x 254 mm | Violett | 1 Stück |
| 11562635 | 15,24 m x 101,6 mm | Rot | 1 Stück |
| 11512695 | 15,24 m x 152,4 mm | Rot | 1 Stück |
| 11592645 | 15,24 m x 203,20 mm | Rot | 1 Stück |
| 11502705 | 15,24 m x 254 mm | Rot | 1 Stück |
| 11542635 | 15,24 m x 101,6 mm | Weiß | 1 Stück |
| 11572645 | 15,24 m x 203,20 mm | Weiß | 1 Stück |
| 11552645 | 15,24 m x 152,4 mm | Weiß | 1 Stück |
| 11582655 | 15,24 m x 254 mm | Weiß | 1 Stück |
| 11552635 | 15,24 m x 101,6 mm | Gelb | 1 Stück |
| 11562645 | 15,24 m x 152,4 mm | Gelb | 1 Stück |
| 11582645 | 15,24 m x 203,20 mm | Gelb | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11562655
Marke: Brady™ 013560
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
- The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG |
| Beschreibung | Außen |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Farbe | Braun |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Rolle |
| Material | Vinyl |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Beschriftungsband |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MarkWare, BBP85-Drucker |
| Glanz | 60 ° 50 Gardner Einheiten |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Anzahl pro Packung | 1 Roll/Box |
| Menge | Je 1 |
| Softwaretyp | MarkWare |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -40 bis +180 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis +82 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,004 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,024 mm |
| Dimensions (LxW) | 15,24 m x 203,20 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Länge (metrisch) | 15 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Alternate Part Number | B85-200x15M-595-BR |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |