Learn More
Brady™ PowerMark™ Kennzeichnungsband aus Vinyl
Artikelnummer. 11582695
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 152,4 mm
15,24 m x 203,20 mm
15,24 m x 254 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Gold
Grau
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Farbe unitSize
11582695 15,24 m x 152,4 mm Braun 1 Stück
11552695 15,24 m x 152,4 mm Schwarz 1 Stück
11502645 15,24 m x 101,6 mm Schwarz 1 Stück
11532655 15,24 m x 203,20 mm Schwarz 1 Stück
11542705 15,24 m x 254 mm Schwarz 1 Stück
11572635 15,24 m x 101,6 mm Blau 1 Stück
11522695 15,24 m x 152,4 mm Blau 1 Stück
11502655 15,24 m x 203,20 mm Blau 1 Stück
11512705 15,24 m x 254 mm Blau 1 Stück
11532645 15,24 m x 101,6 mm Braun 1 Stück
11562655 15,24 m x 203,20 mm Braun 1 Stück
11572705 15,24 m x 254 mm Braun 1 Stück
11562695 15,24 m x 152,4 mm Gold 1 Stück
11542655 15,24 m x 203,20 mm Gold 1 Stück
11512645 15,24 m x 101,6 mm Gold 1 Stück
11552705 15,24 m x 254 mm Gold 1 Stück
11582635 15,24 m x 101,6 mm Grün 1 Stück
11532695 15,24 m x 152,4 mm Grün 1 Stück
11512655 15,24 m x 203,20 mm Grün 1 Stück
11522705 15,24 m x 254 mm Grün 1 Stück
11522645 15,24 m x 101,6 mm Grau 1 Stück
11572695 15,24 m x 152,4 mm Grau 1 Stück
11552655 15,24 m x 203,20 mm Grau 1 Stück
11562705 15,24 m x 254 mm Grau 1 Stück
11542695 15,24 m x 152,4 mm Orange 1 Stück
11592635 15,24 m x 101,6 mm Orange 1 Stück
11522655 15,24 m x 203,20 mm Orange 1 Stück
11542645 15,24 m x 101,6 mm Violett 1 Stück
11532705 15,24 m x 254 mm Orange 1 Stück
11592695 15,24 m x 152,4 mm Violett 1 Stück
11572655 15,24 m x 203,20 mm Violett 1 Stück
11582705 15,24 m x 254 mm Violett 1 Stück
11562635 15,24 m x 101,6 mm Rot 1 Stück
11512695 15,24 m x 152,4 mm Rot 1 Stück
11592645 15,24 m x 203,20 mm Rot 1 Stück
11502705 15,24 m x 254 mm Rot 1 Stück
11542635 15,24 m x 101,6 mm Weiß 1 Stück
11572645 15,24 m x 203,20 mm Weiß 1 Stück
11552645 15,24 m x 152,4 mm Weiß 1 Stück
11582655 15,24 m x 254 mm Weiß 1 Stück
11552635 15,24 m x 101,6 mm Gelb 1 Stück
11562645 15,24 m x 152,4 mm Gelb 1 Stück
11582645 15,24 m x 203,20 mm Gelb 1 Stück
43 options
Artikelnummer. 11582695
Marke: Brady™ 013608
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics. PowerMark™ Vinyl Labelling Tape also excels at sticking to highly textured surfaces.
  • Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
  • The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung Außen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Braun
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Beschriftungsband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
Zur Verwendung mit (Geräte) MarkWare, BBP85-Drucker
Glanz 60 ° 50 Gardner Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Menge Je 1
Softwaretyp MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0,024 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 152,4 mm
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Alternate Part Number B85-150x15M-595-BR