Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestell aus Draht
Artikelnummer. 13422509 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Positionen:
48
60
72
108
150
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. Farbe Positionen unitSize
13422509 Blau 150 12 Stück
15530022 Blau 72 1 Stück
13402509 Blau 60 24 Stück
30564743 Blau 60 1 Stück
15570022 Gelb 108 1 Stück
15500022 Blau 48 1 Stück
15590012 Grün 48 1 Stück
15332367 Blau 108 1 Stück
15560022 Grün 108 1 Stück
12972550 Grün 72 1 Stück
15580022 Orange 108 1 Stück
30564744 Blau 150 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 13422509
Marke: Bel Art™ F187601150
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
  • Hält einem breiten Temperaturbereich von -223°C (-369°F) bis 121°C (250°F) stand
  • Besteht aus quadratischen Löchern, drei Decks, einem geschlitzten Gitterboden und verstärkten Kanten
  • Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
  • Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
  • Fasst 40 bis 108 Röhrchen (Teströhrchen mit fünf verschiedenen Durchmessern)
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 bis 16 mm)
Material Epoxidbeschichteter Stahl
Positionen 150
Form Rectangular
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 12 x 8.25 x 2.5 Zoll (30.5 x 21 x 6.4 cm)
Länge (metrisch) 305 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (angloamerikanisch) 8,25 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in.
Durchmesser (metrisch) Kavität 150 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Einschübe 3 Tiers
Höhe (metrisch) 64 mm
Array 10 x 15
Breite (metrisch) 209 mm