Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestell aus Draht
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
- Hält einem breiten Temperaturbereich von -223°C (-369°F) bis 121°C (250°F) stand
- Besteht aus quadratischen Löchern, drei Decks, einem geschlitzten Gitterboden und verstärkten Kanten
- Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Fasst 40 bis 108 Röhrchen (Teströhrchen mit fünf verschiedenen Durchmessern)
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 bis 16 mm) |
| Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Positionen | 48 |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Sterilität | Non-sterile |
| Abmessungen (L x B x H) | 242 x 92 x 64 mm (9.5 x 3.6 x 2.5 in.) |
| Länge (metrisch) | 242 mm |
| Mehr anzeigen |