Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestell aus Draht
Artikelnummer. 15560022 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Positionen:
48
60
72
108
150
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 15560022
Marke: Bel Art™ F187590000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
  • Hält einem breiten Temperaturbereich von -223°C (-369°F) bis 121°C (250°F) stand
  • Besteht aus quadratischen Löchern, drei Decks, einem geschlitzten Gitterboden und verstärkten Kanten
  • Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
  • Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
  • Fasst 40 bis 108 Röhrchen (Teströhrchen mit fünf verschiedenen Durchmessern)
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 9 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grün
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 bis 16 mm)
Material Epoxidbeschichteter Stahl
Positionen 108
Form Rectangular
Einschübe 3 Tiers
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 242 x 189 x 64 mm (9.5 x 7.4 x 2.5 in.)
Länge (metrisch) 242 mm
Länge (angloamerikanisch) 9.48 Zoll
Breite (metrisch) 189 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,4 in.
Höhe (metrisch) 64 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,51 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm