Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestell aus Draht
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Positionen:
48
60
72
108
150
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
Beschreibung
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
- Hält einem breiten Temperaturbereich von -223°C (-369°F) bis 121°C (250°F) stand
- Besteht aus quadratischen Löchern, drei Decks, einem geschlitzten Gitterboden und verstärkten Kanten
- Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Fasst 40 bis 108 Röhrchen (Teströhrchen mit fünf verschiedenen Durchmessern)
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Array | 4 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 bis 16 mm) |
| Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Positionen | 48 |
| Form | Rectangular |
| Einschübe | 3 Tiers |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Mehr anzeigen |