Learn More
Invitrogen™ Pozelimab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30283420
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283420 100 μg 100 Mikrogramm
30284383 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30283420
Marke: Invitrogen™ MA559689
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Pozelimab is an investigational fully human monoclonal antibody, invented using Regeneron's proprietary VelocImmune technology, which aims to block the complement signaling pathway by binding to complement factor C5. It also prevents the destruction of red blood cells (hemolysis) that causes paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and other disease symptoms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Pozelimab
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias REGN-3918
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG4SP