Learn More
Chemsplash PP Bouffant Mop Cap
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058199
Click to view available options
Farbe:
Blue
White
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 30058199
Marke: Chemsplash 5779.300.999
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This product is suitable for use in BRC approved work areas and for the Pharmaceutical Industry.
Hand Made Polypropylene Mob Cap
  • Material: 12GSM Polypropylene
  • Hand Made
  • Size: 21 in.
  • With Elastic Band
  • Pack of 100
  • PFAS Free
Description: This product is suitable for use in BRC approved work areas and for the Pharmaceutical Industry. The hand-made mob cap is made from 12GSM polypropylene material and features an elastic band for a secure fit. It is PFAS-free and comes in a pack of 100, making it ideal for both food and pharmaceutical applications.
Spezifikation
Produkttyp Bouffant
Größe One Size
Material Polypropylene
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Yes
Sterilität Non-sterile