Learn More
Hirschmann™ Polypropylen-Trichter
Artikelnummer. 10092751
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 10092751
Marke: Hirschmann™ 7750103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit verschiedenen Laboranwendungen
  • Transparent
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 40 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 65 mm
Länge (metrisch) Stiel 35 mm
Menge 24/Pckg.