Learn More
Hirschmann™ Polypropylen-Trichter
Artikelnummer. 10358231
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 10358231
Marke: Hirschmann™ 7750106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit verschiedenen Laboranwendungen
  • Transparent
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 155 mm
Länge (metrisch) Stiel 77 mm
Menge 12/Pckg.