Learn More
Novus Biologicals™ PP5 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30067020 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30067020 25 μg 25 Mikrogramm
30067244 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30067020
Marke: Novus Biologicals™ NBP33083825ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
PP5 Polyclonal antibody specifically detects PP5 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PP5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot : 5-10 μg/mL
Zusammensetzung Phosphate buffered saline
Gen-Alias EC 3.1.3.16, PP5FLJ36922, PPP5, PPT, PP-T, protein phosphatase 5, catalytic subunit, Protein phosphatase T, Serine/Threonine phosphatase, serine/threonine-protein phosphatase 5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Rabbits were immunized with a Synthetic peptide derived from the human PP5
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5536
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG