Learn More
Novus Biologicals™ PP5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
213.00 € - 508.00 €
Spezifikation
| Antigen | PP5 |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot : 5-10 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30067020
|
Novus Biologicals™
NBP3-30838-25ug |
25 μg |
213.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30067244
|
Novus Biologicals™
NBP3-30838-100ug |
100 μg |
508.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
PP5 Polyclonal antibody specifically detects PP5 in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| PP5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication | |
| Phosphate buffered saline | |
| 5536 | |
| IgG | |
| Ammonium sulfate precipitation |
| Western Blot : 5-10 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 3.1.3.16, PP5FLJ36922, PPP5, PPT, PP-T, protein phosphatase 5, catalytic subunit, Protein phosphatase T, Serine/Threonine phosphatase, serine/threonine-protein phosphatase 5 | |
| Rabbits were immunized with a Synthetic peptide derived from the human PP5 | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |