missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PPA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1365)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30275393
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275393 100 μL 100 Mikroliter
30274993 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275393

Marke: Invitrogen™ MA557430

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

PPA1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow

The protein encoded by this gene is a member of the inorganic pyrophosphatase (PPase) family. PPases catalyze the hydrolysis of pyrophosphate to inorganic phosphate, which is important for the phosphate metabolism of cells. Studies of a similar protein in bovine suggested a cytoplasmic localization of this enzyme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PPA1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1365
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Ppa1
Gen-Zugriffsnummer Q15181, Q9D819
Gen-Alias 2010317E03Rik; cytosolic inorganic pyrophosphatase; diphosphate phosphohydrolase; epididymis secretory sperm binding protein Li 66p; HEL-S-66p; inorganic diphosphatase; inorganic diphosphatase 1; inorganic pyrophosphatase; inorganic pyrophosphatase 1; IOPPP; Pp; PP1; Ppa1; PPase; Pyp; pyrophosphatase (inorganic) 1; pyrophosphatase 1; pyrophosphate phospho-hydrolase; RP11-367H5.1; SID6-8061
Gensymbole Ppa1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Pyrophosphatase 1 (aa 1-45).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 294504, 5464, 67895
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.