Learn More
Tocris Bioscience™ PPADS tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000715
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30000715 10 mg 10 Milligramm
18024922 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30000715
Marke: Tocris Bioscience™ 0625/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Non-selective P2 antagonist
PPADS tetrasodium salt is a non-selective P2 purinergic antagonist. Blocks recombinant P2X1, P2X2, P2X3, P2X5 (IC50 = 1 - 2.6 μM), native P2Y2-like (IC50 ∼ 0.9 mM), and recombinant P2Y4 (IC50 ∼ 15 mM) receptors. PPADS tetrasodium salt delays onset of calcium responses to mild hypoosmotic stress in cortical slices. PPADS tetrasodium salt blocks P2X7 and reduces clinical and histological graft-versus-host disease development in a humanised mouse model.
2'5'-isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192575-19-2
Summenformel C14H10N3Na4O12PS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PPADS tetrasodium salt
Menge 10 mg
Formelmasse 599.3
Reinheit >98%
Molekulargewicht 599.296