Learn More
Invitrogen™ PPAP2B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6E10N3)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen PPAP2B
Klon 6E10N3
Konzentration 1.81 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283972
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558135
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30283627
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558136
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MQNYKYDKAI VPESKNGGSP ALNNNPRRSG SKRVLLICLD LFCLFMAGLP FLIIETSTIK PYHRGFYCND ESIKYPLKTG ETINDAVLCA VGIVIAILAI.
Human vascular endothelial growth factor produced in E.Coli is a double, non-glycosylated, polypeptide chain containing 165 amino acids and having a molecular mass of 38231 Dalton. The rHuVEGF is purified by proprietary chromatographic techniques.
Spezifikation
Spezifikation
PPAP2B
1.81 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
O14495, P97544, Q99JY8
192270, 67916, 8613
Synthetic peptide.
Antibody
6E10N3
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
PLPP3
1110003O22Rik; 2610002D05Rik; AV025606; D4Bwg0538e; D4Bwg1535e; differentially expressed in rat intestine 42; Dri42; EC 3.1.3.4; ER transmembrane protein Dri 42; lipid phosphate phosphohydrolase 3; Lpp3; MGC15306; PAP2 beta; PAP2B; PAP-2b; PAP2-b; PAP2-beta; phosphatidate phosphohydrolase type 2b; Phosphatidic acid phosphatase 2b; phosphatidic acid phosphatase type 2B; phospholipid phosphatase 3; PLPP3; Ppab2b; PPAP2B; type-2 phosphatidic acid phosphatase-beta; vascular endothelial growth factor and type I collagen inducible; Vascular endothelial growth factor and type I collagen-inducible protein; VCIP
PLPP3
Primary
Protein A