missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPIL6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 17452-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PPIases accelerate the folding of proteins. It catalyzes the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides.Spezifikation
| PPIL6 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PPIL6 | |
| Cyclophilin like protein PPIL6, PPIase, PPIL6, Rotamase PPIL6 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 285755, 685567, 73075 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| 0.28 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8IXY8, Q9D6D8 | |
| PPIL6 | |
| PPIL6 Fusion Protein Ag11578 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur