Learn More
PPM1D-Phosphatase-Inhibitor
Artikelnummer. 15496239
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15496239 10 mg 10 Milligramm
15406249 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15496239
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64165.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wirkt als PPM1D-Hemmer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Produkttyp Phosphatase Inhibitor
CAS 176957-55-4
Summenformel C15H12OS2
Formelmasse 272.40g/mol
Synonym 2,5-Bis-(2-Thienylidene)cyclopentanone; CCT007093
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wirkt als PPM1D-Inhibitor