Learn More
PPM1D-Phosphatase-Inhibitor
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Produkttyp | Phosphatase Inhibitor |
| CAS | 176957-55-4 |
| Summenformel | C15H12OS2 |
| Formelmasse | 272.40g/mol |
| Synonym | 2,5-Bis-(2-Thienylidene)cyclopentanone; CCT007093 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Fest |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wirkt als PPM1D-Inhibitor |
| Mehr anzeigen |