Learn More
Abnova™ PPP2R2B (Human) Recombinant Protein
Artikelnummer. p-7164603
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16084545
Marke: Abnova™ H00005521Q02.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Human PPP2R2B partial ORF ( AAH31790.1, 22 a.a. - 128 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: TEADIISTVEFNHTGELLATGDKGGRVVIFQREQESKNQVHRRGEYNVYSTFQSHEPEFDYLKSLEIEEKINKIRWLPQQNAAYFLLSTNDKTVKLWKVSERDKRPE
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH31790.1
Gen-ID (Entrez) 5521
Name protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B, beta isoform
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias B55-BETA, FLJ95686, MGC24888, PP2A-B55BETA, PP2A-PR55B, PP2AB-BETA, PP2APR55-BETA, PR2AB-BETA, PR2AB55-BETA, PR2APR55-BETA, PR52B, PR55-BETA, SCA12
Gensymbol PPP2R2B
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Proteinmarkierung GST
Puffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer