missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PPP2R2B (Human) Recombinant Protein

Artikelnummer. 16084545
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16084545

Marke: Abnova™ H00005521Q02.10ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human PPP2R2B partial ORF ( AAH31790.1, 22 a.a. - 128 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: TEADIISTVEFNHTGELLATGDKGGRVVIFQREQESKNQVHRRGEYNVYSTFQSHEPEFDYLKSLEIEEKINKIRWLPQQNAAYFLLSTNDKTVKLWKVSERDKRPE

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH31790.1
Gen-ID (Entrez) 5521
Name protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B, beta isoform
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias B55-BETA, FLJ95686, MGC24888, PP2A-B55BETA, PP2A-PR55B, PP2AB-BETA, PP2APR55-BETA, PR2AB-BETA, PR2AB55-BETA, PR2APR55-BETA, PR52B, PR55-BETA, SCA12
Gensymbol PPP2R2B
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Proteinmarkierung GST
Puffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt