missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP3CB Antibody (OTI2E4), Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30306193 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306193 30 μL 30 Mikroliter
30306253 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30306193

Marke: Novus Biologicals NBP34502330ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PPP3CB Monoclonal antibody specifically detects PPP3CB in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PPP3CB
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2E4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias Calmodulin-dependent calcineurin A subunit beta isoform, CALNA2protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, beta isoform(calcineurin A beta), CAM-PRP catalytic subunit, CNA2catalytic subunit, beta isoform, EC 3.1.3.16, protein phosphatase 2B, catalytic subunit, beta isoform, protein phosphatase 3, catalytic subunit, beta isozyme, protein phosphatase from PCR fragment H32, serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit beta isoform
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 23-96 of human PPP3CB (NP_001135826) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5532
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.